Learn More
Cytiva Columnas de centrifugación His SpinTrap™
Se utilizan para la purificación sencilla a pequeña escala de proteínas marcadas con histidina y cribaje de expresión rápido. El kit y las columnas de centrifugado Cytiva Life Sciences™ His SpinTrap™ incluyen columnas de centrifugado preempaquetadas y de un solo uso.
Marca: Cytiva 28-9321-71
Detalles adicionales : Peso : 0.43200kg Transport : UN number : 3267 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
- Columnas de centrifugación de un solo uso precargadas con medio de alto rendimiento Ni Sepharose que se carga previamente con iones de níquel; fugas de iones insignificantes
- Un ciclo en una microcentrífuga estándar tarda aproximadamente 10 minutos
- Produce hasta 750 μg de proteína purificada por columna
- Permite la purificación directa de lisados celulares aclarados y no clarificados
- También es útil para la detección de grandes cantidades de lisados bacterianos en pequeña escala
- La opción de kit contiene tampón, lo que permite purificaciones rápidas y cómodas sin necesidad de un paso de preparación del tampón que requiere mucho tiempo
Características del medio:
- Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Estable (a largo plazo) en el intervalo de pH de 3 a 12
- Tamaño de partícula medio: 34 μm
Información de órdenes
El kit contiene 50 columnas y un pack de kit de tampón His (solución madre 8X de 2 x 100 ml de fosfato, pH 7,4 y 100 ml de imidazol 2M de alta pureza, pH 7,4)
Especificaciones
His SpinTrap es una columna de centrifugación preempaquetada de un solo uso para purificar proteínas marcadas con histidina mediante cromatografía de afinidad por metales iónicos inmovilizados (IMAC) | |
De 2 a 14 | |
De 4 °C a 30 °C | |
Kit His SpinTrap |
1 pack de SpinTrap His y 1 pack de kits de tampón His | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
1 unidad |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P331-NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico..
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 15% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.