Learn More
Cytiva Columnas de desalinización HiPrep™ 26/10 Código de producto.: 10470505
compliance-icons
Cytiva Columnas de desalinización HiPrep™ 26/10
Código de producto. p-3676574 Tienda Cytiva Productos
4 x 53 mL, paquete de 4
Click to view available options
Cantidad:
1 x 53 mL
4 x 53 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 4
Código de producto. 10470505
Marca: Cytiva 17508702
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Proporcionan desalinización e intercambio de tampones fiables y reproducibles con tamaños de muestra de hasta 15 ml por columna. La columna de desalinización Cytiva HiPrep 26/10 es una columna práctica y fácil de usar preempaquetada de 53 ml con medio fino Sephadex G-25 para la desalinización y el intercambio de tampones.
  • Ahorra tiempo y trabajo como sustituto para diálisis
  • Se pueden utilizar de dos a cuatro columnas en serie para tamaños de muestra de 30 a 60 ml
  • Compatible con una bomba de laboratorio o un sistema de cromatografía
  • Los accesorios son de 1/16 pulg. para una fácil conexión a los sistemas AKTAdesign
  • El intervalo de pH a largo plazo y de trabajo es de 2 a 13
  • Caudal máximo: 15 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción Las columnas preempaquetadas de desalinización HiPrep 26/10 son columnas de 53 ml listas para usar con resina fina Sephadex G-25 para desalinización e intercambio de tampones.
Tipo de producto Desalinización HiPrep 26/10
Para utilizar con (equipo) Bomba de laboratorio o sistema de cromatografía, por ejemplo, con diseño AKTA
Tamaño de partículas >20 μm (seco), de 17 a 132 μm (húmedo)
Diámetro interior de la columna (imperial) 1,02 in
Volumen de la cama (métrico) 53 ml
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 26 mm
Desechables No
Cantidad 4 x 53 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiPrep 26/10 Desalting, 4 pack
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 3
Mention de danger
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16,5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cytiva Columnas de desalinización HiPrep™ 26/10 >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis