Learn More
Wesbart™ Hinged Cryo Boxes With Fixed Dividers
Wesbart™ Hinged Cryo Boxes With Fixed Dividers have an alphanumeric ID code on the side, and fitted dividers suitable for tubes with a diameter of 12.5 mm
9.10€
Especificaciones
Material | Polypropylene |
---|---|
Tipo | Cryo Box |
Admite | 100 Cryovials (12.5 mm) |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 151 x 141 x 57 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16272461
|
Wesbart™
PA57/100B |
Black |
9.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16282461
|
Wesbart™
PA57/100BLU |
Blue |
9.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Hinged boxes with clear lids for cryogenic storage
- Fixed dividers, 10 x 10 format
- Accommodates tubes up to 12.5 mm
- Alphanumeric placement coding
- Availalble in a range of colors
Especificaciones
Polypropylene | |
Cryo Box | |
100 Cryovials (12.5 mm) | |
151 x 141 x 57 mm |