Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas con bisagras de acero inoxidable para unidades de ultrasonidos TI-H
Una cubierta segura y duradera para completar sus unidades de limpieza ultrasónica. Las cubiertas con bisagras de acero inoxidable Fisherbrand™ para unidades de ultrasonidos TI-H tienen la ventaja añadida del aislamiento acústico y térmico.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Fácil de limpiar.
- Resistente y sin preocupaciones
- Superficies lisas y de corte limpio
- Cumple las normas de seguridad más estrictas
- Aislamiento acústico y térmico
- Satisface las altas exigencias de higiene de los usuarios
Especificaciones
Cubierta con bisagras | |
Baños de ultrasonidos TI-H5 de 3,5 l |