Learn More
Uvex™ High Visibility Jacket 8845-Yellow
Click to view available options
Tamaño:
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Advertencia de alta visibilidad
- Parka resistente a la intemperie
- Color: naranja de alta visibilidad / azul marino
- Material: tejido de la cara: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano, forro y guata: 100 % poliéster
- Esta parka funcionalmente resistente a la intemperie con reflectores y guata térmica es ideal para la temporada de frío con lluvia y nieve.
- Cuello con excelente cierre, la capucha se puede enrollar
- Bandas reflectantes en cuerpo y mangas (según EN 471)
- Cierre con cremallera frontal oculta de 2 vías con revestimiento de protección para la barbilla
- 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en el pecho, bolsillo para el móvil, bolsillo para lápices y bolsillo interior
- Insertos de colores en contraste en el hombro y en la parte delantera lateral
- Dobladillo y cintura ajustables en anchura
- Forro acolchado y firme con aislamiento térmico con cierre de cremallera de servicio para añadir distintivos
- Certificado según: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
- Tamaños: S(46/48) - XXL(62/64)
- Instrucciones de cuidado:lavable a 30 °C (lavado delicado), no usar cloro, no secar en secadora, no planchar, no apto para limpieza en seco (máx. 25 ciclos de lavado)
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | XXXXL |
Sexo | Para hombre |
Color | Amarillo |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 300 g/m² |