Learn More
Uvex™ High-vis Polo Shirt 7479-Orange
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Polo para hombre
- Color: amarillo de advertencia/azul oscuro
- Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 180 g/m2
- Polo de manga larga, corte ergonómico, solapa de 3 botones ocultos, cuello de polo reforzado, 2 tiras reflectantes alrededor del tronco y el brazo
- Bordado directo de pictograma de alta visibilidad en la parte delantera
- Bordado directo Uvex en el brazo superior izquierdo
- Bordado directo de logotipo reciclado en la espalda
- Estándares: EN ISO 20471: 2013 clase 2 UV 801
- OEKO-TEX™ Standard 100, Tallas: S- 6XL
- Cuidado: lavable a 40 °C, sin cloro, sin lejía, no secar, planchado 1 punto, no limpiar
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Sexo | Para hombre |
Color | Naranja |
Tipo de tapón | Cierres a presión |
Desechables | No |
Grosor | 180 g/m² |