Learn More
Brady™ Insertos/etiquetas sin adhesivo de polipropileno con una gran fuerza de tensión para las impresoras M6 y M7
La etiqueta sin adhesivo de polipropileno (B-412) es ideal para la identificación de cables y la identificación de inventarios de productos, donde se necesita legibilidad y fuerza de tensión.
92.60€ - 432.00€
Especificaciones
Tipo | Safety Tag |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Color | White |
Material | Polypropylene |
Acabado | Matte |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17898784
|
Brady™
173322 |
M710, BMP71 |
92.60€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17869214
|
Brady™
174305 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter) |
100.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17868224
|
Brady™
173456 |
M610, M611, M710, BMP61, BMP71 |
432.00€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La etiqueta sin adhesivo de polipropileno (B-412) es ideal para la identificación de cables y la identificación de inventarios de productos, donde se necesita legibilidad y fuerza de tensión.
- Producto no adhesivo, con acabado mate, imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Temperatura de servicio de -40°C a 38°C (de -40°F a 100°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
0.375 in. | |
Roll of Tags | |
0.008 in. | |
-40°F to +212°F | |
No | |
49.23 mm |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polypropylene | |
Wire and Cable Labeling, Product Inventory Identification | |
9.53 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
Die-cut | |
1.938 in. | |
Thermal Transfer |