Learn More
Estándar de viscosidad a alta temperatura; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 57,98 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad a ato temperatura certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.
Marca:  Paragon Scientific S200S
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Código de producto. 16090370
  • 84.70€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Cinemática (cSt), viscosidad dinámica (mPa·s) y densidad (g/ml) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.