Learn More
Estándar de viscosidad a alta temperatura; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 1,605 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad a ato temperatura certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.
Marca: Paragon Scientific S3S
Detalles adicionales : CAS : 64742-47-8 Peso : 0.90000kg
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Cinemática (cSt), viscosidad dinámica (mPa·s) y densidad (g/ml) dadas a todas las temperaturas
- Tamaño de envase estándar 500 ml
- Completamente rastreable a las normas nacionales
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- 2 años de vida útil
- Fabricado en el Reino Unido
Seguridad y manipulación
- Viscosity Reference Standard High Temperature Type S3S
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: kerosine, white mineral oil
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.