Learn More
Uretano de alta temperatura, U-835, Thermo Scientific™
26.30€ - 72.20€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material High temperature urethane
Color Amarillo
Nombre de nota U-835
Forma física Líquido amarillo
Densidad 0.99 g/mL
Temperatura de inflamación >200°C (392°F)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15492757
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046754.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15402767
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046754.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Recommended for use as a base resin or additive for adhesives designed for metal substrates
Especificaciones
Especificaciones
High temperature urethane
U-835
0.99 g/mL
Amarillo
Líquido amarillo
>200°C (392°F)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H317
Toxic if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P285-P301+P312-P304+P341-P330-P342+P311-P501c
H302-H334
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Mantener en frío