Learn More
Uretano de alta temperatura, U-835, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Recomendado para su uso como resina o aditivo para adhesivos diseñados para sustratos metálicos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | High temperature urethane |
| Color | Amarillo |
| Nombre de nota | U-835 |
| Forma física | Líquido amarillo |
| Densidad | 0.99 g/mL |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | >200°C (392°F) |