Learn More
Nabertherm High Temperature Tube Furnace for Vertical Operation, RHTV Series
High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems allow performance under non-flammable or flammable protective or reactive gases or under vacuum.
Marca: Nabertherm 001484950
Detalles adicionales : Peso : 90.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1600 °C, 1700 °C o 1800 °C.
- Elementos calefactores MoSI2, montados verticalmente para facilitar su sustitución
- Aislamiento con placas de fibra cerámica formadas al vacío
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Carcasa exterior rectangular con ranuras para refrigeración por convección
- Hornos de tubo RHTV con marco para funcionamiento vertical
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Tubo de trabajo cerámico de material C 799, incluidos los tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire
- Termopar tipo B
- Unidad de suministro eléctrico con transformador de baja tensión y tiristor
- Limitador de sobrecalentamiento con temperatura de desconexión ajustable para protección térmica clase 2 según EN60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga y con gradiente de temperatura máximo seleccionable como protección del tubo
- Switchgear y unidad de control independientes del horno en armario de suelo independiente
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
1800 °C | |
650 x 580 x 960 mm | |
120 mm | |
110 kg |