Learn More
Nabertherm™ Horno con sistema de elevación inferior de alta temperatura
La mesa de elevación motorizada facilita considerablemente la carga de los hornos de alta temperatura LHT/LB.El calentamiento total de la cámara cilíndrica del horno garantiza una uniformidad óptima de la temperatura.
Marca: Nabertherm™ LHB257WN4
Descripción
- Tmáx.:de 1650 °C
- Controlador:P570.
- modelo de sobremesa
- Dimensiones internas:185 x 180 x 185
- Dimensiones exteriores:390 x 590 x 765 mm
- Volumen:2 L
- Carga conectada:3,4 kW
- Conexión eléctrica:1 fases
- Peso:50 kg
Especificaciones
P570 | |
2 L | |
185 x 180 x 185 mm |
Sistema de elevación inferior | |
de 1650 °C | |
390 x 590 x 765 mm |