Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con calentamiento de varillas SiC
La durabilidad de las varillas SiC en uso periódico, en combinación con su alta velocidad de calentamiento, hacen que estos hornos de alta temperatura sean versátiles en el laboratorio.
Marca: Nabertherm™ LC034H4ON5
Detalles adicionales : Peso : 38.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima:1400 °C, 1500 °C o 1600 °C
- Cámara de horno revestida con material de fibra de primera clase y larga duración, sin clasificar
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
- Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
- Sistema de conmutación con relés de estado sólido, potencia sintonizada a las varillas SiC
- Fácil sustitución de las varillas de calentamiento
- Abertura de entrada de aire ajustable, abertura de salida de aire en el techo
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
C550 | |
Hasta 1400 °C | |
Calentamiento de varillas SiC | |
545 x 415 x 490 mm |
3 L | |
Horno | |
210 x 120 x 120 mm | |
30 kg |