Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno y aislamiento de fibra
Debido a su sólida construcción y a su diseño independiente compacto, estos hornos de alta temperatura son perfectos para procesos en el laboratorio donde se necesita la máxima precisión.La uniformidad de la temperatura y los detalles prácticos establecen puntos de referencia de alta calidad.
Marque: Nabertherm™ HT0357VNA
Description
- Alojamiento de doble carcasa con refrigeración por ventilador para temperaturas de carcasa bajas
- Calentamiento desde ambos lados mediante elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno
- Aislamiento de fibra de alta calidad respaldado por un aislamiento especial
- El aislamiento lateral construido con bloques machihembrados proporciona una baja pérdida de calor hacia el exterior
- Aislamiento del techo de larga duración con suspensión especial
- Puerta giratoria paralela guiada por cadena para una apertura y cierre definidos de la puerta
- Ventilación de vapor en el techo del horno con aletas de aire de escape motorizadas, controladas mediante la función adicional del controlador
- Elementos calefactores conmutados a través de tiristores
Spécification
P570 | |
Hasta 1750 °C | |
300 x 200 x 260 mm | |
400 V |
16 L | |
Elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno y aislamiento de fibra | |
690 x 820 x 1860 mm | |
12500 W |