Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno y aislamiento de fibra
Debido a su sólida construcción y a su diseño independiente compacto, estos hornos de alta temperatura son perfectos para procesos en el laboratorio donde se necesita la máxima precisión.La uniformidad de la temperatura y los detalles prácticos establecen puntos de referencia de alta calidad.
Marca:  Nabertherm™ HT0356VNA
Detalles adicionales : Peso : 306.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17377839
  • 24440.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Alojamiento de doble carcasa con refrigeración por ventilador para temperaturas de carcasa bajas
  • Calentamiento desde ambos lados mediante elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno
  • Aislamiento de fibra de alta calidad respaldado por un aislamiento especial
  • El aislamiento lateral construido con bloques machihembrados proporciona una baja pérdida de calor hacia el exterior
  • Aislamiento del techo de larga duración con suspensión especial
  • Puerta giratoria paralela guiada por cadena para una apertura y cierre definidos de la puerta
  • Ventilación de vapor en el techo del horno con aletas de aire de escape motorizadas, controladas mediante la función adicional del controlador
  • Elementos calefactores conmutados a través de tiristores
Especificaciones
Especificaciones
P570
Hasta 1600 °C
300 x 200 x 260 mm
400 V
16 L
Elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno y aislamiento de fibra
690 x 820 x 1860 mm
12500 W