Learn More
Nabertherm™ Hornos de carga con fondo de alta temperatura
La mesa de elevación accionada por motor simplifica significativamente la carga de los hornos de alta temperatura.El calentamiento alrededor de la cámara cilíndrica del horno proporciona una uniformidad de temperatura óptima.Se pueden apilar hasta 3 gacetas refractarias de carga una encima de la otra, lo que da como resultado una alta productividad.
Marca: Nabertherm™ LHB157WN3
Descripción
- Los elementos calefactores de alta calidad hechos de disilicida de molibdeno ofrecen muy buena protección posible contra la interacción química entre la carga y los elementos calefactores
- Excelente uniformidad de la temperatura gracias al calentamiento de tres (LHT 02/17 LB Speed) o cuatro lados (LHT 01/17 LB Speed) de la cámara del horno
- Accionamiento preciso y motorizado por correa dentada de la mesa con botón de operación
- Con ventilación de aire de escape en el techo
Especificaciones
P580 | |
de 1650 °C | |
590 x 350 x 680 mm | |
2900 W |
1 L | |
180 x 145 x 100 mm | |
230 V |