Learn More
Fisherbrand™ High Speed Module
High speed module consist of 2 tanks on top of the machine.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Módulo de alta velocidad |
---|---|
Incluye | 2 depósitos |
Descripción
- Tanks electrically heated
- Water is preheated before going into the washing chamber, allowing for shorter cycle times
Especificaciones
Módulo de alta velocidad | |
2 depósitos |