Learn More
Fisherbrand™ High Performance Shaft Guide with PTFE-PEEK Guide Ring, Medium Length B Type
Fisherbrand™ High Performance Shaft Guide with PTFE-PEEK Guide Ring provide an effective guide for use with glass and metal Shaft Stirrers over a wide range of temperature without shedding particles from a specially formulated PTFE-PEEK seal whilst maintaining vacuum.
en la oferta
Especificaciones
Descripción | Guía de eje de alto rendimiento con anillo guía de PTFE-PEEK, longitud media tipo B |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Eje de agitador de vidrio o metal |
Cantidad | 1 |
Temperatura (métrico) | De -200 °C a +140 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Tamaño del cono | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Tamaño del cono | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16265881
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 19/26 | 60 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16275881
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 24/29 | 60 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16285881
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 24/29 | 60 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16295881
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 29/32 | 60 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16205891
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 45/40 | 60 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16215891
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 29/32 | 60 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16225891
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 34/35 | 70 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16235891
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 45/40 | 70 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16255891
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 45/40 | 70 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
FOR STANDARD TAPER GROUND GLASS JOINTS.They have a moulded-in PTFE-PEEK guide ring located at the end of the taper provides a guide to assist alignment of the shaft.
- For use with Glass and Metal Shafts only
- The maximum recommended speeds are 500rpm continuous or 800rpm intermittent.
- Replacement parts available
- Medium Length B Type
Especificaciones
Guía de eje de alto rendimiento con anillo guía de PTFE-PEEK, longitud media tipo B | |
Eje de agitador de vidrio o metal | |
1 | |
De -200 °C a +140 °C |