Learn More
Piercan™ High Performance Butyl Dry Box Gloves
Catalog Number 15358447
Click to view available options
Tamaño:
9.5
10
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Manufactured from isobutylene polyisoprene. Piercan™ High-Performance Butyl Dry Box Gloves are impermeable to gas and liquids. The gloves provide excellent chemical resistance and have a good resistance to ozone and UV antistatic.
  • Isobutylene polyisoprene
  • Wipe with 70% Isopropyl Alcohol
  • Store in original packing between 35° F to 85° F
  • Classified non-toxic waste if not contaminated
Gloves, high performance, isobutylene, polyisoprene
Color Black
Desechables Single-use
Hand Ambidextrous
Material Butyl
Tamaño 10
Temperatura máx. (imperial) 230°F
Guantes con puño de color Black
Temperatura mín. (imperial) −22°F
Resistencia a la tracción >15 MPa