Learn More
Leica Microsystems Objetivo de fase HI PLAN, DM500/750
Código de producto. 11970029
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
20X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento unitSize
11970029 20X. cada uno
1 options
Código de producto. 11970029
Marca: Leica Microsystems 11506278
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este objetivo ofrece unas buenas propiedades de corrección a un gran precio. El objetivo de fase HI PLAN I de Leica Microsystems™, DM500/750 ofrece una buena corrección cromática en dos longitudes de onda y planicidad sobre todo el campo de visión.
  • Este objetivo está diseñado para su uso con microscopios DM500/750.
  • Buena corrección cromática en dos longitudes de onda.
  • Planicidad sobre todo el campo de visión.
  • Bordes de imagen nítidos que no requieren reenfoque.
Especificaciones
Tipo Objetivo Fase HI PLAN
Para utilizar con (equipo) Microscopios DM500/750
Potencia de aumento 20X.
Abertura numérica 0,4