Learn More
Brady™ HH83 portátil - HF, NFC, código de barras
Los lectores HH83 están diseñados para el reconocimiento rápido, preciso y fiable de la información de los códigos de barras. Lectores reforzados para la recogida de datos en entornos industriales adversos.
Marca: Brady™ 310378
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
Descripción
- Lectores reforzados para la recogida de datos en entornos industriales adversos
- Diseño ergonómico para un uso ampliado, clasificación IP65 y totalmente a prueba de golpes
- Posibilidad de mejora a la variante RFID ACD cuando sea necesario
- Sensor de presencia de objetos (ToF) para activar automáticamente el escaneo
- Batería intercambiable: reemplace una batería vacía e instale una completamente cargada en cuestión de segundos
- Los lectores HH83 están diseñados para el reconocimiento rápido, preciso y fiable de la información de los códigos de barras.
Especificaciones
100/240 V at 50/60 Hz | |
Gorilla Glass 3, Color Touchscreen | |
1280 x 720 | |
2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD Slot for SDXC Cards | |
7 in. | |
3.1 in. | |
1.4 in. | |
11.99 oz. | |
10 to 95% (Non-condensing) | |
2 Years |
Brady HH83 Reader 2D Imager | |
1 Reader | |
Handheld | |
177 mm | |
78 mm | |
35 mm | |
340 g | |
RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification | |
Handheld Device, Changeable Battery (Pre-installed), Wrist Strap, Safety and Regulations Card | |
Android 10 |