Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Conectores de tuerca hexagonal para HPLC
Proporciona un conjunto de conexiones perfecto para sistemas de HPLC.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0730010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Rosca de 10-32 de acero inoxidable
- La superficie de contacto inerte lo hace biocompatible
- Ideales para su uso con disolventes corrosivos
Especificaciones
Para su uso con columnas GLT SGE | |
Acero inoxidable | |
Empalmes Kel-F para empalmes de tuerca hexagonal |
29,99 bar (5000 psi) | |
10-32 |