Learn More
Ácido hexanoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
Hexanoic acid is used to prepare esters by reacting with alcohols, which finds application in artificial flavors. It is also involved in the production of hexylphenols, hexanoates and caproates. Further, it is used as non-viral gene carrier as well as to protect tomato plants from Botrytis cinerea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido hexanoico se utiliza para preparar ésteres al reaccionar con alcoholes que se aplican en la creación de sabores artificiales. También participa en la producción de hexilfenoles, hexanoatos y caproatos. Además, se utiliza como portador de genes no virales, así como para proteger las plantas de tomate de Botrytis cinerea.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico y etanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes, agentes reductores y alcohol alílico.
El ácido hexanoico se utiliza para preparar ésteres al reaccionar con alcoholes que se aplican en la creación de sabores artificiales. También participa en la producción de hexilfenoles, hexanoatos y caproatos. Además, se utiliza como portador de genes no virales, así como para proteger las plantas de tomate de Botrytis cinerea.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico y etanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes, agentes reductores y alcohol alílico.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Hexanoic Acid |
Punto de fusión | °C to 4°C |
Densidad | 0.929 |
Punto de ebullición | 202°C to 203°C |
Temperatura de inflamación | 104°C (219°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | CH3(CH2)4CO2H |
Índice de refracción | 1.4165 |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN2829 |