Learn More
Ácido hexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10626204
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
142-62-1
C6H12O2
116.16
MFCD00004421
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
8892
CHEBI:30776
ácido hexanoico
CCCCCC(=O)O
142-62-1
C6H12O2
116.16
MFCD00004421
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
8892
CHEBI:30776
ácido hexanoico
CCCCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexanoic acid
Acidez 473 to 493mg KOH/g
Punto de fusión -3.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 202.0°C to 203.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CO2H
Índice de refracción 1.4150 to 1.4180
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02, 321
Índice Merck 15, 1761
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: 1.1% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 3.23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.