Learn More
Hexamina, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Hexamina, extrapuro, SLR
Especificaciones
Color | Blanco |
pH | 8.5 to 9.5 |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.19g/mol |
Forma física | Sólido |