Learn More
Hexametildisiloxano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10523371
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
107-46-0
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
24764
CHEBI:78002
trimethyl(trimethylsilyloxy)silane
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
107-46-0
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
24764
CHEBI:78002
trimethyl(trimethylsilyloxy)silane
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisiloxane
Color Colorless
Densidad 0.7600g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H18OSi2
Fórmula lineal (CH3)3SiOSi(CH3)3
Índice de refracción 1.3765 to 1.3785 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 mL
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Peso molecular (g/mol) 162.379
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.38
Porcentaje de pureza ≥98.0% (GC)
Forma física Liquid