Learn More
Octahidrato de hexacetociclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031730
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
7255-28-9
C6O6
168.06
MFCD00001652,MFCD00149074
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
68240
ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexona
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
7255-28-9
C6O6
168.06
MFCD00001652,MFCD00149074
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
68240
ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexona
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexaketocyclohexane octahydrate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 90.0°C to 93.0°C
Color Beige a marrón grisáceo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 07, 907
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexaketocyclohexane octahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.