Learn More
Notrax Heritage Rib™ Economical Ribbed Needle-Punched Entrance Mat
Economical ribbed needle-punched carpet mats making them highly effective entrance mat products. Durable fibers offer good scraping action, preventing moisture and grime from being walked into facilities.
Marca: Notrax 117S0048CH
Detalles adicionales : Peso : 8.90000kg
Descripción
- Este es un producto de alfombrilla de entrada económica pero muy eficaz
- Las fibras duraderas ofrecen una buena acción de raspado, lo que evita que la humedad y la suciedad se adentren en las instalaciones
- El perfil bajo permite que el tránsito de pies, carros y sillas de ruedas se mueva fácilmente sobre la alfombrilla
- El dorso de vinilo es antihumedad y antideslizante
Especificaciones
94 in | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
120 cm |
Carbón | |
Fibras de polipropileno | |
240 cm |