Learn More
Thermo Scientific™ Control O2
Para su uso con: Estufas microbiológicas Heracell™ VIOS 160i y Forma™ Steri-Cycle™ i160
Marca: Thermo Scientific™ 51901137
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Actualice sus incubadoras para aprovechar las ventajas del sistema de control de O&subscript_2; Control
Especificaciones
Control O2 de 1 a 21% | |
LED | |
Accesorio Control O2 |
Estufas microbiológicas Heracell™ VIOS 160i y Forma™ Steri-Cycle™ i160 | |
Del 1 al 21% |