Learn More
Anhídrido heptafluorobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11479622
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
336-59-4
C8F14O3
410.06
MFCD00000432
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
67643
CHEBI:39424
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
336-59-4
C8F14O3
410.06
MFCD00000432
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
67643
CHEBI:39424
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Heptafluorobutyric anhydride is used as a derivatization reagent for gas chromatography - mass mass spectrometry analysis of the stereoisomer content of synthetic peptides. It is a GC derivatizing agent used to prepare volatile derivatives of amino acids and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido heptafluorobutírico se utiliza como reactivo de derivatización para la cromatografía de gases - el análisis de espectrometría de masas del contenido de estereoisómero de péptidos sintéticos. Es un agente de derivación de GC utilizado para preparar derivados volátiles de aminoácidos y otros compuestos biológicamente activos.
Solubilidad
Miscible con disolventes halogenados. No miscible con disolventes polares.
Notas
Incompatible con humedad, agua, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Heptafluorobutyric anhydride
Punto de fusión -43°C
Densidad 1.662
Punto de ebullición 108°C to 110°C
Olor Stench
Fórmula lineal (CF3CF2CF2CO)2O
Índice de refracción 1.287
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with halogenated solvents. Immiscible with polar solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.06
Porcentaje de pureza 98%