Learn More
Ácido heptadecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.30€ - 221.00€
CAS | 506-12-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H34O2 |
Peso molecular (g/mol) | 270.44 |
Número MDL | MFCD00002751 |
Clave InChI | KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate |
PubChem CID | 10465 |
ChEBI | CHEBI:32365 |
Nombre IUPAC | ácido heptadecanoico |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10279653
|
Thermo Scientific Acros
329740010 |
1 g | Frasco de vidrio |
29.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10021781
|
Thermo Scientific Acros
329740050 |
5 g | Frasco de vidrio |
69.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10441183
|
Thermo Scientific Acros
329740250 |
25 g | Frasco de vidrio |
221.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
506-12-7 | |
270.44 | |
KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N | |
10465 | |
ácido heptadecanoico |
C17H34O2 | |
MFCD00002751 | |
margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate | |
CHEBI:32365 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
Especificaciones
Heptadecanoic acid | |
506-12-7 | |
Blanco | |
Auténtico | |
C17H34O2 | |
MFCD00002751 | |
15, 5816 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone | |
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O | |
270.44 | |
CHEBI:32365 | |
98% |
95% | |
59°C to 61°C | |
364°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)15CO2H | |
02, 376 | |
margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate | |
KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N | |
ácido heptadecanoico | |
10465 | |
270.44 | |
Copos brillantes o polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 208-027-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MI3850000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Heptadecanoic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.