Learn More
Ácido heptadecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10441183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10441183 25 g Frasco de vidrio 25 g
10279653 1 g Frasco de vidrio 1 g
10021781 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10441183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329740250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-12-7
Fórmula molecular C17H34O2
Peso molecular (g/mol) 270.44
Número MDL MFCD00002751
Clave InChI KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
Nombre IUPAC ácido heptadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptadecanoic acid
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 59°C to 61°C
Color Blanco
Punto de ebullición 364°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)15CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 376
Índice Merck 15, 5816
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos brillantes o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptadecanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.