Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica con HEPES, 99 %
Catalog Number p-7023198
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
75277-39-3
C8H17N2NaO4S
260.28
MFCD00036463
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
2724248
CHEBI:46758
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
75277-39-3
C8H17N2NaO4S
260.28
MFCD00036463
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
2724248
CHEBI:46758
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)] is a general purpose buffer for biological research. Its applications include, tissue culture, Phosphorylation and photophosphorylation, fixative Transmission electron microscopy, protein synthesis, preventing binding to non-receptor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES [N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-(ácido 2etanosulfónico)] es un tampón de uso general para la investigación biológica. Sus aplicaciones comprenden el cultivo de tejidos, la fosforilación y la fotofosforilación, la microscopía electrónica de transmisión fijadora, la síntesis de proteínas, lo que evita la unión a materiales no receptores.
Solubilidad
es soluble en agua.
Notas
estable en condiciones ordinarias. Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material HEPES sodium salt
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad It is soluble in water.
Nombre IUPAC sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 99%