Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con HEPES, pH 6,5 (5X)
Catalog Number p-7042062
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES se utiliza habitualmente en cultivos celulares con una concentración entre 5 mM y 30 mM. Se utiliza en medios de cultivo celular, en formulaciones de tampón en el sector biofarmacéutico (en las fases anteriores y posteriores) y en reactivos de diagnóstico. Los tampones a base de HEPES se utilizan en bioprocesos de purificación de anticuerpos, bioactivos, proteínas y factores de crecimiento.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Contiene 125 mM de HEPES y 750 mM de cloruro sódico, pH 6,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material HEPES-buffered saline
Color Incolora
Concentración 5X.
pH 6.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Olor Odorless
Información de solubilidad Fully miscible in water.