Learn More
Thermo Scientific™ Kit de repuesto de filtro de HEPA
Para su uso con: Estufas microbiológicas Steri-Cult 3307/3308, 3310/3311
Marca: Thermo Scientific™ LT1900160
Detalles adicionales : Peso : 2.16000kg
Descripción
garantice una medición de calidad del aire de Clase 100 con los filtros HEPA de repuesto y kits de limpieza Thermo Scientific™.
Filtros HEPA
- filtrado al 99,97 % a 0,3 μm
- Compatibles con todas las estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ y Forma™ serie 310 (con opción de sistema de filtrado HEPA)
- El filtro de la cámara principal está disponible de forma independiente o integrado en un grupo con otros filtros en línea de la cámara
Kits de descontaminación
- Se componen de filtros para cámaras, juntas (excepto de puerta) y tubos difíciles de limpiar
- Reducen el tiempo de inactividad y la mano de obra dedicada a la descontaminación
Especificaciones
Kit de repuesto de filtro de HEPA | |
Estufas microbiológicas Steri-Cult 3307/3308, 3310/3311 | |
LED | |
Accesorio, kit de filtro HEPA |