Learn More
Hematoxylin Trihydrate, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Amber Glass
Vidrio ámbar
Descripción
La hematoxilina trihidrato se utiliza principalmente como tinción en microscopía.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hematoxylin Trihydrate |
Punto de fusión | 100°C |
Índice Merck | 15, 4672 |
Identificación | Pass Test |
Nombre IUPAC | (6AR)-7,11b-dihidro-6H-indeno[2,1-c]cromen-3,4,6a,9,10-pentol |
Lambda máx | 290 to 292nm |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.4 |
Pérdida por secado | Report % |
Envase | Vidrio ámbar |
Color | Ámbar |