Learn More
Heidolph Bomba peristáltica Hei-FLOW Expert 600
Este modelo tiene un caudal de 2,0 a 4,056 ml/min y está diseñado para su funcionamiento con cabezales de bomba monocanal. La interfaz analógica hace posible que todas las funciones se puedan controlar de manera externa.
Marca: Heidolph 523-51060-00
2125.10 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Intervalo de alta velocidad de 24 a 600 rpm
- El motor de bomba no es adecuado para el funcionamiento multicanal
- Una precisión de control del ± 3,5 % y una velocidad del transportador de 24 a 600 rpm proporcionan unas condiciones de proceso óptimas
- Además, se puede proteger de influencias los medios sensibles mediante el interruptor de pedal opcional
- La dirección de transporte se puede cambiar solo con pulsar un botón
- Motor de precisión de control: ± 0,5 %
- Seleccione el sentido de rotación: derecha/izquierda
- Bombas monocanal de caudal: de 2,0 a 4,056 ml/min
- Precisión del caudal (agua sin contrapresión): ± 3,5 %
Especificaciones
Analógico | |
IP 55 | |
De 24 a 600 rpm |
LED | |
De 2,0 a 4056 ml/min | |
Hei - Flow Expert 600 |