Learn More
Heidolph Instruments Bomba peristáltica Hei-FLOW Advantage 01
La bomba peristáltica Heidolph™ Hei-FLOW Advantage 01 es adecuada para el funcionamiento multicanal.
Marca: Heidolph Instruments 523-51013-00
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg
Description
- Intervalo de velocidad bajo de 5 a 120 rpm
- El motor de bomba es adecuado para el funcionamiento multicanal
- Caudales multicanal de 0,005 a 329 ml/min.
Specifications
Analógico | |
IP30 | |
De 5 a 120 rpm | |
Hei - Flow Advantage 01 |
LED | |
De 0,36 a 813 ml/min | |
Funcionamiento multicanal |