Learn More
Heidolph Hei-CHILL 1100 Pro Circulating Chiller
A cooling capacity of up to 1100 watt allows an effective and powerful cooling of every application, even at low temperatures, or the supply of multiple evaporation systems by a recirculation chiller
Marca: Heidolph 591-01660-00
Detalles adicionales : Peso : 41.00000kg
Descripción
Una potencia de refrigeración de 1100 vatios permite una refrigeración eficaz y potente de todas las aplicaciones, incluso a bajas temperaturas o también la alimentación de diversos sistemas de evaporación por un refrigerador de recirculación.
- Gran potencia para alcanzar rápidamente los valores deseados y temperaturas constantes, aún cuando se trata de disolventes altamente polares y durante procesos de evaporación continuos, p. ej. en combinación con el módulo automático Hei-VOLUME Distimatic Pro
- Respetuosa con el medio ambiente utilizando refrigerantes naturales (R-290) y un sistema de refrigeración eficaz con ventiladores de bajo consumo
- Regulador a través de pantalla táctil con superficie de vidrio y nivel de llenado integrado
- Posibilidad de conexión RS-232 para el control a través de un Hei-VAP Expert Control o Ultimate Control o a través de las soluciones de software de laboratorio de Heidolph
- Ruidos de funcionamiento reducidos para trabajar sin interrupciones al utilizar ventiladores con regulación de la velocidad
- En un margen de -10 °C a +40 °C con una estabilidad de temperatura de +/- 0,5 °C, refrigeración fiable para diversos procesos de trabajo
Especificaciones
9.0 to 14.0 L | |
1100 W at 20°C | |
Rotary Evaporators | |
Recirculating Chiller | |
230 V/50 Hz |
Air-cooled | |
10 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
EU Plug | |
230 V |