Learn More
JP Selecta™ Heating Tape
Marca:  JP Selecta™ 3031715
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12062115
  • 156.88€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Especificaciones
1,5 mm
1,5 mm
265 W
25 mm
210 °C
1,5 x 25 mm
265 W
265 W
Cinta de calefacción
Para calentar pequeños elementos, como conductos de calefacción o destilación, válvulas y tuberías