Learn More
JP Selecta™ Heating Tape
Marca:  JP Selecta™ 3003178
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12032105
  • 118.72€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Especificaciones
0,8 mm
0,8mm
180 W
25 mm
210 °C
0,80 x 25 mm
180 W
180 W
Cinta de calefacción
Para calentar pequeños elementos, como conductos de calefacción o destilación, válvulas y tuberías