Learn More
Heidolph instruments Baños de calentamiento
Este baño de aluminio para una transferencia de calor excelente está disponible con dos asas de seguridad aisladas y un borde de seguridad para un montaje seguro sobre la placa calefactora.
Marca: Heidolph instruments 504-93100-00
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
- Baño de calentamiento de 1 l para aceite
- Baño de calentamiento, 1 litro, para aceite
- Baño de aceite Heidolph para aceite hasta 250 °C
- Baño de aluminio para una transferencia de calor superior
- Incluye dos asas de seguridad aisladas y un borde de seguridad para fijar el montaje en la placa calefactora
- Temperatura máxima de 250 °C
- Accesorio para agitadores magnéticos
Especificaciones
1 l | |
Baño de calentamiento, 1 l | |
Baño de calentamiento |