Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB36X48
Detalles adicionales : Peso : 9.98270kg
Descripción
- Toda la construcción de Tyvek para resistencia y barrera microbiana
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Sellos de fábrica fuertes
- Cierre de sellado por calor
- Recomendado para la esterilización de equipos y componentes farmacéuticos
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
49,7 L | |
Sello térmico | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
121 °C (< 250 °F) | |
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in) | |
121,9 cm | |
91,4 cm |
1680 oz | |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Destiladores | |
<125 °C | |
48 in | |
36 in |