Learn More
Heidolph Instruments Inserto calefactor de 50 ml
Suitable for heating round bottom flasks
Marca:  Heidolph Instruments 505-80063-00
Detalles adicionales : Peso : 0.23200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10617974
  • 121.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para un uso óptimo, se recomienda que también adquiera un soporte para varios pocillos y asas de elevación de seguridad
  • La temperatura máxima para uso continuo es de 260 °C
    • Para medir esto con precisión con un sensor de temperatura, se proporciona un pequeño orificio en un lado del bloque calefactor
Especificaciones
Especificaciones
50 mL
Inserto calefactor
Flouropolímero compuesto por PTFE, PFA y FEP
Hasta 260 °C
100/230 V
Aluminio 6082 HE30