Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados de HDPE con graduaciones
Catalog Number 15314688
Click to view available options
Color:
Blanco
Marrón
Se utiliza en aplicaciones clínicas, industriales y de microbiología.
  • Se utiliza en aplicaciones clínicas, industriales y microbiológicas
Compliance
CE marking, EC N 1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Material del cierre HDPE
Tipo de tapón Acolchado
Altura (métrico) 259 mm
Capacidad (métrico) 2,5 L
Color Marrón
Diámetro interior (métrico) 77 mm
Material Frasco y tapón de HDPE
Longitud (métrico) 108 mm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 108 mm
Formato Frasco cuadrado
Graduaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE, EC N 1935/2004
Boca Cuadrada
Forma Square