Learn More
Brand™ Bote de inmersión de HDPE
Fabricadas con polietileno de alta densidad. Las jarras de inmersión de HDPE BRAND™ se utilizan con sistemas de enjuagado de pipetas y gradillas de drenaje.
136.00€ - 151.00€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Diámetro (métrico) | Base de 240 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10707791
|
Brand™
29210 |
10 l | 510 mm | Para pipetas de 460 mm de L |
136.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10463901
|
Brand™
29215 |
12,5 L | 660 mm | Para pipetas de 600 mm de L |
151.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricado con polietileno de alta densidad.
- Se utiliza con sistemas de enjuagado de pipetas y gradillas de drenaje.
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Base de 240 mm |