Learn More
Kartell™ Garrafas de cuello estrecho de material resistente
Para su uso con: Apta para alimentos; esterilizable en autoclave
Marca: Kartell™ 0164400
67.77 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21900" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Para su uso con: Apta para alimentos; esterilizable en autoclave
- Muy resistente
- El tapón de la junta tórica lo hace a prueba de fugas
- El tapón se puede cablear para una mayor seguridad
- Incluye asas de transporte
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Garrafa de paredes resistentes | |
FDA | |
52,5 mm | |
5 L | |
Apta para alimentos | |
Tapón, asas de transporte | |
4 | |
Estrecha |
1,3 gal | |
Con tapón de sellado con junta tórica | |
170 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
345 mm | |
Estrecha | |
No esterilizable en autoclave |