Learn More
Kautex™ Contenedores industriales de HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
Descripción
- Manufactured from HDPE
- For closure sizes DIN 55/51
- UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
- Can be used for almost any purpose
- Applications include storage, packaging and transport
- Available in blue or natural color
- Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 5.3 gal. |
Tipo de producto | Contenedor industrial |
Tipo de tapón | Screw Cap |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.9 in. |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 48.5 mm |
Capacidad (métrico) | 20 l |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 246 x 385 mm |
Material | HDPE |
Para utilizar con (aplicación) | Storage, Packaging, Transport |
Incluye | Jerry Can Only |