Learn More
Kautex™ Bidón industrial de la serie 353, HDPE
Color: Azul
Marca:  Kautex™ 2000095982
Detalles adicionales : Peso : 5.10000kg
Código de producto. 17838187
  • 233.88€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La gama completa de accesorios de tapones facilita el uso multiusos
  • Disponibles en color natural o azul
  • Aprobación UN para: Bidones de 2,5 a 5 l y bidones de 10 a 30 l
Especificaciones
Especificaciones
Bidón
48,5 mm
320 x 284 x 430mm
7,9 gal
30 L
Polietileno de alta densidad (HPDE)